Tisk…
3-Amino-4-fluorobenzenesulphonic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC6146-1G PC6146-500MG
APOSPC6146-1GEA 7670 CZK
APOSPC6146-1G APOSPC6146-500MG
3-Amino-4-fluorobenzenesulphonic acid
3-Amino-4-fluorobenzenesulphonic acid
Vzorec: C₆H₆FNO₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12025945
CAS číslo: 349-64-4