Tisk…
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctanesulphonic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1H,1H,2H,2H-Tridecafluorooctane-1-sulphonic acid
PC6143-1G PC6143-250MG PC6143-100MG
APOSPC6143-1GEA 19970 CZK
APOSPC6143-1G APOSPC6143-250MG APOSPC6143-100MG
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctanesulphonic acid 98%
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctanesulphonic acid
Vzorec: C₈H₅F₁₃O₃S
MW: 428,17 g/mol
Bod tání: >300 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042455
CAS číslo: 27619-97-2
UN: 3261
ADR: 8,III