Tisk…
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6142-1G PC6142-250MG
APOSPC6142-1GEA 7180 CZK
APOSPC6142-1G APOSPC6142-250MG
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Vzorec: C₈H₄BrF₃N₂
Bod tání: 98…100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11111688
CAS číslo: 503172-42-7