Tisk…
6-Bromo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6141-1G PC6141-500MG
APOSPC6141-1GEA 8930 CZK
APOSPC6141-1G APOSPC6141-500MG
6-Bromo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
6-Bromo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Vzorec: C₈H₄BrF₃N₂
MW: 265.04 g/mol
Bod tání: 106…108 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11111691
CAS číslo: 150780-40-8