Tisk…
1H,1H-Pentatriacontafluoro-1-octadecanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6137-1G PC6137-250MG
APOSPC6137-1GEA 9920 CZK
APOSPC6137-1G APOSPC6137-250MG
1H,1H-Pentatriacontafluoro-1-octadecanol 95%
1H,1H-Pentatriacontafluoro-1-octadecanol
Vzorec: C₁₈H₃F₃₅O
Bod varu: 211 °C/100mmHg
Bod tání: 152…156 °C
Hustota: 0,936 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236627
CAS číslo: 242142-82-1