Tisk…
Perfluorooctadecanoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC6136-1G PC6136-5G PC6136-25G PC6136-250MG
APOSPC6136-1GEA 8900 CZK
APOSPC6136-1G APOSPC6136-5G APOSPC6136-25G APOSPC6136-250MG
Perfluorooctadecanoic acid
Perfluorooctadecanoic acid
Vzorec: C₁₈HF₃₅O₂
Bod varu: 235 °C/100mmHg
Bod tání: 163…172 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00198021
CAS číslo: 16517-11-6
EINECS: 240-582-5
UN: 3261
ADR: 8,III