Tisk…

1-Bromoperfluorononane 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC6133-100G PC6133-25G PC6133-5G
APOSPC6133-100GEA 29730 CZK
APOSPC6133-100G APOSPC6133-25G APOSPC6133-5G
1-Bromoperfluorononane 98%
1-Bromoperfluorononane
Vzorec: C₉BrF₁₉
Bod varu: 159 °C
Bod tání: 27…30 °C
Hustota: 1,9 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00153257
CAS číslo: 558-96-3

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR