Tisk…
2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6132-1G PC6132-5G PC6132-25G
APOSPC6132-1GEA 622 CZK
APOSPC6132-1G APOSPC6132-5G APOSPC6132-25G
2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzonitrile
2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₆FNO
Bod tání: 45…47 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094340
CAS číslo: 227609-85-0