Tisk…
3-Cyano-4-fluorobenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6131-1G PC6131-5G PC6131-25G
APOSPC6131-1GEA 870 CZK
APOSPC6131-1G APOSPC6131-5G APOSPC6131-25G
3-Cyano-4-fluorobenzoic acid
3-Cyano-4-fluorobenzoic acid
Vzorec: C8H4FNO2
MW: 165,12 g/mol
Bod tání: 187…188 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03094339
CAS číslo: 171050-06-9