Tisk…
1H,1H,2H,3H,3H-Tridecafluoro-1,2-nonandiol 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6123X-1G PC6123X-5G PC6123X-25G
APOSPC6123X-1GEA 2070 CZK
APOSPC6123X-1G APOSPC6123X-5G APOSPC6123X-25G
1H,1H,2H,3H,3H-Tridecafluoro-1,2-nonandiol 96%
1H,1H,2H,3H,3H-Tridecafluoro-1,2-nonandiol
Vzorec: C₉H₇F₁₃O₂
MW: 394,13 g/mol
Bod varu: 120…130 °C
Bod tání: 63…64 °C
Bod vzplanutí: >150 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042262
CAS číslo: 107650-06-6