Tisk…
Perfluorononane 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Eicosafluorononane
PC6123V-100G PC6123V-25G
APOSPC6123V-100GEA 12170 CZK
APOSPC6123V-100G APOSPC6123V-25G
Perfluorononane 99%
Perfluorononane
Predominantly n-isomer
Vzorec: C₉F₂₀
MW: 488.07
Bod varu: 125…126 °C
Bod tání: –16 °C
Hustota: 1.799 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00153254
CAS číslo: 375-96-2