Tisk…
Perfluoro(4-methylpent-2-ene) 90%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6122R-25G PC6122R-250G PC6122R-50G
APOSPC6122R-25GEA 582 CZK
APOSPC6122R-25G APOSPC6122R-250G APOSPC6122R-50G
Perfluoro(4-methylpent-2-ene) 90%
Perfluoro(4-methylpent-2-ene)
Contains 5-10% Perfluoro(2-methylpent-2-ene)
Vzorec: C₆F₁₂
Bod varu: 49 °C
Hustota: 1,5873 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00153253
CAS číslo: 2070-70-4