Tisk…
Nonafluoro-2-(trifluoromethyl)-2-pentene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC6122P-100G PC6122P-1G PC6122P-25G
APOSPC6122P-100GEA 7580 CZK
APOSPC6122P-100G APOSPC6122P-1G APOSPC6122P-25G
Nonafluoro-2-(trifluoromethyl)-2-pentene 98%
Nonafluoro-2-(trifluoromethyl)-2-pentene
Vzorec: C₆F₁₂
Bod varu: 48…54 °C
Hustota: 1,622 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: –12 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00015724
CAS číslo: 1584-03-8
EINECS: 216-436-1
UN: 1993
ADR: 3,II