2-(Trifluoromethyl)undecafluoropentane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC6122L-100G
PC6122L-500G
APOSPC6122L-100GEA
3340
CZK
APOSPC6122L-100G
APOSPC6122L-500G
2-(Trifluoromethyl)undecafluoropentane 97%
2-(Trifluoromethyl)undecafluoropentane
Vzorec:
C₆F₁₄ Bod varu: 58,2 °C Bod tání: < –150 °C Hustota: 1,723 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00059905 CAS číslo: 355-04-4 EINECS: 206-575-6 |