Tisk…
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carbonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC6114-1G PC6114-500MG PC6114-5G
APOSPC6114-1GEA 7540 CZK
APOSPC6114-1G APOSPC6114-500MG APOSPC6114-5G
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carbonyl chloride
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carbonyl chloride
Vzorec: C₆H₃ClF₃NOS
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11845754
CAS číslo: 117724-64-8
UN: 3265
ADR: 8,III