Tisk…
4-Nitro-5-(trifluoromethyl)-2-[2-(trimethylsilyl)ethynyl]phenylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC6111-1G PC6111-500MG
APOSPC6111-1GEA 15310 CZK
APOSPC6111-1G APOSPC6111-500MG
4-Nitro-5-(trifluoromethyl)-2-[2-(trimethylsilyl)ethynyl]phenylamine
4-Nitro-5-(trifluoromethyl)-2-[2-(trimethylsilyl)ethynyl]phenylamine
Vzorec: C₁₂H₁₃F₃N₂O₂Si
MW: 302,33 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12827775
CAS číslo: 1186405-13-9