Tisk…
4-Amino-3-fluorophenol hydrochloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6096-25G
APOSPC6096-25GEA 2900 CZK
APOSPC6096-25G
4-Amino-3-fluorophenol hydrochloride 95%
4-Amino-3-fluorophenol hydrochloride
Vzorec: C₆H₇ClFNO
MW: 163,5773 g/mol
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01632189
CAS číslo: 18266-53-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III