Tisk…

3-(Perfluoro-n-hexyl)-1,2-propenoxide 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC6088P-25G PC6088P-5G
APOSPC6088P-25GEA 3770 CZK
APOSPC6088P-25G APOSPC6088P-5G
3-(Perfluoro-n-hexyl)-1,2-propenoxide 97%
3-(Perfluoro-n-hexyl)-1,2-propenoxide
Vzorec: C₉H₅F₁₃O
Bod varu: 80 °C/41mmHg
Hustota: 1,645 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 91 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042356
CAS číslo: 38565-52-5
EINECS: 254-004-4

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR