3-(Perfluoro-n-hexyl)prop-2-en-1-ol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC6088J-1G
PC6088J-5G
APOSPC6088J-1GEA
2070
CZK
APOSPC6088J-1G
APOSPC6088J-5G
3-(Perfluoro-n-hexyl)prop-2-en-1-ol 98%
3-(Perfluoro-n-hexyl)prop-2-en-1-ol
Vzorec:
C₉H₅F₁₃O Bod varu: 87…89 °C/10mmHg Hustota: 1,65 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00042355 CAS číslo: 38550-47-9 |