Tisk…
1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-iodohexane 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6088-25G PC6088-5G PC6088-1G
APOSPC6088-25GEA 2820 CZK
APOSPC6088-25G APOSPC6088-5G APOSPC6088-1G
1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-iodohexane 95%
1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-iodohexane
Vzorec: C₆H₄F₉I
MW: 373,99 g/mol
Bod varu: 138…140 °C
Bod tání: –25 °C
Hustota: 1,94 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00039409
CAS číslo: 2043-55-2
EINECS: 218-055-6