Tisk…
1-Iodoperfluorohexane 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Perfluorohexyl iodide, Perfluoro-n-hexyl iodide, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridecafluoro-6-iodohexane, Perfluoro-1-iodohexane
PC6087-100G PC6087-25G
APOSPC6087-100GEA 3270 CZK
APOSPC6087-100G APOSPC6087-25G
1-Iodoperfluorohexane 98%
1-Iodoperfluorohexane
Vzorec: C₆F₁₃I
MW: 445,95 g/mol
Bod varu: 115…117 °C
Bod tání: –45 °C
Hustota: 2,063 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00001063
CAS číslo: 355-43-1
EINECS: 206-586-6