Tisk…
1H,1H,2H,2H-Perfluorohexyl bromide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC6085Y-100G PC6085Y-25G
APOSPC6085Y-100GEA 0 CZK
APOSPC6085Y-100G APOSPC6085Y-25G
1H,1H,2H,2H-Perfluorohexyl bromide 95%
1H,1H,2H,2H-Perfluorohexyl bromide
Vzorec: C₆H₄BrF₉
MW: 326,99 g/mol
Bod varu: 93…94 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00077576
CAS číslo: 38436-14-5