Tisk…
1H,1H,2H-Perfluoro-1-hexene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC6085D-100G PC6085D-25G PC6085D-5G PC6085D-250G
APOSPC6085D-100GEA 7050 CZK
APOSPC6085D-100G APOSPC6085D-25G APOSPC6085D-5G APOSPC6085D-250G
1H,1H,2H-Perfluoro-1-hexene 98%
1H,1H,2H-Perfluoro-1-hexene
Vzorec: C₆H₃F₉
MW: 246,08 g/mol
Bod varu: 59 °C
Hustota: 1,457 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042338
CAS číslo: 19430-93-4
EINECS: 243-053-7
UN: 1993
ADR: 3,II