Tisk…
3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluoro-1-hexanol 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-hexanol, 1H,1H,2H,2H-Nonafluoro-1-hexanol, 1H,1H,2H,2H-Perfluorohexan-1-ol
PC6085-100G
APOSPC6085-100GEA 2820 CZK
APOSPC6085-100G
3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluoro-1-hexanol 99%
3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluoro-1-hexanol
Vzorec: C₆H₅F₉O
MW: 264,09 g/mol
Bod varu: 140…143 °C
Hustota: 1,59 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 73 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039543
CAS číslo: 2043-47-2
EINECS: 218-050-9