Tisk…
5-Bromo-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6083-1G PC6083-25G PC6083-5G
APOSPC6083-1GEA 1990 CZK
APOSPC6083-1G APOSPC6083-25G APOSPC6083-5G
5-Bromo-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
5-Bromo-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Vzorec: C₇H₄BrF₃N₂O₃
Bod tání: 91…96 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12756436
CAS číslo: 755030-18-3