4,5-Difluoro-2-nitroaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3,4-Difluoro-6-nitroaniline
PC6082-100G
PC6082-5G
APOSPC6082-100GEA
4140
CZK
APOSPC6082-100G
APOSPC6082-5G
4,5-Difluoro-2-nitroaniline 98%
4,5-Difluoro-2-nitroaniline
Vzorec:
C₆H₄F₂N₂O₂ Bod tání: 107…108 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010876 CAS číslo: 78056-39-0 |