Tisk…
2,5-Dibromo-3-fluoropyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6077-5G PC6077-10G PC6077-1G
APOSPC6077-5GEA 2480 CZK
APOSPC6077-5G APOSPC6077-10G APOSPC6077-1G
2,5-Dibromo-3-fluoropyridine 98%
2,5-Dibromo-3-fluoropyridine
Vzorec: C₅H₂Br₂FN
MW: 254.88 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659497
CAS číslo: 156772-60-0