Tisk…
3-Bromo-2,5-difluoropyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC6076-1G PC6076-250MG PC6076-5G
APOSPC6076-1GEA 7540 CZK
APOSPC6076-1G APOSPC6076-250MG APOSPC6076-5G
3-Bromo-2,5-difluoropyridine 98%
3-Bromo-2,5-difluoropyridine
Vzorec: C₅H₂BrF₂N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12827553
CAS číslo: 1211331-43-9