Tisk…
5-Bromo-2,3-difluoropyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC6075-25G PC6075-5G PC6075-1G
APOSPC6075-25GEA 3740 CZK
APOSPC6075-25G APOSPC6075-5G APOSPC6075-1G
5-Bromo-2,3-difluoropyridine 98%
5-Bromo-2,3-difluoropyridine
Vzorec: C₅H₂BrF₂N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659525
CAS číslo: 89402-44-8
UN: 3265
ADR: 8,III