Tisk…
5-Bromo-3-fluoro-2-pyridine carboxylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Bromo-3-fluoropicolinic acid, 5-Bromo-3-fluoropyridine-2-carboxylic acid
PC6074-1G PC6074-5G
APOSPC6074-1GEA 622 CZK
APOSPC6074-1G APOSPC6074-5G
5-Bromo-3-fluoro-2-pyridine carboxylic acid 98%
5-Bromo-3-fluoro-2-pyridine carboxylic acid
Vzorec: C₆H₃BrFNO₂
Bod tání: 175…180 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07437865
CAS číslo: 669066-91-5