Tisk…
5-Chloro-3-fluoropyridine-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Chloro-3-fluoro-2-pyridinecarboxylic acid, 5-Chloro-3-fluoropicolinic acid
PC6073-5G PC6073-1G PC6073-250MG
APOSPC6073-5GEA 16470 CZK
APOSPC6073-5G APOSPC6073-1G APOSPC6073-250MG
5-Chloro-3-fluoropyridine-2-carboxylic acid
5-Chloro-3-fluoropyridine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₆H₃ClFNO₂
Bod tání: 172…174 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12827555
CAS číslo: 207994-08-9