Tisk…
3-Formyl-6-(trifluoromethyl)-1H-indole-5-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
PC6063-1G PC6063-500MG
APOSPC6063-1GEA 15340 CZK
APOSPC6063-1G APOSPC6063-500MG
3-Formyl-6-(trifluoromethyl)-1H-indole-5-carbonitrile
3-Formyl-6-(trifluoromethyl)-1H-indole-5-carbonitrile
Vzorec: C₁₁H₅F₃N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12827826
CAS číslo: 1186404-95-4