Tisk…
4-Chloro-2-iodo-5-(trifluoromethyl)aniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Amino-2-chloro-4-iodobenzotrifluoride
PC6061-1G PC6061-500MG PC6061-5G
APOSPC6061-1GEA 6220 CZK
APOSPC6061-1G APOSPC6061-500MG APOSPC6061-5G
4-Chloro-2-iodo-5-(trifluoromethyl)aniline
4-Chloro-2-iodo-5-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₇H₄ClF₃IN
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD12827773
CAS číslo: 852569-36-9