Tisk…
1-Iodoperfluoroheptane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Perfluoroheptyl iodide
PC6060-1G PC6060-25G PC6060-5G PC6060-100G
APOSPC6060-1GEA 1880 CZK
APOSPC6060-1G APOSPC6060-25G APOSPC6060-5G APOSPC6060-100G
1-Iodoperfluoroheptane 97%
1-Iodoperfluoroheptane
Vzorec: C₇F₁₅I
Bod varu: 137…138 °C
Hustota: 2,01 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00013712
CAS číslo: 335-58-0