N-(2-Acetyl-4-iodo-6-methylphenyl)-2,2,2-trifluoroacetamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
2-Acetyl-4-iodo-6-methyl-N-(trifluoroacetyl)aniline
PC6056-1G
PC6056-500MG
PC6056-5G
APOSPC6056-1GEA
6220
CZK
APOSPC6056-1G
APOSPC6056-500MG
APOSPC6056-5G
N-(2-Acetyl-4-iodo-6-methylphenyl)-2,2,2-trifluoroacetamide
N-(2-Acetyl-4-iodo-6-methylphenyl)-2,2,2-trifluoroacetamide
Vzorec:
C₁₁H₉F₃INO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD12827838 CAS číslo: 935292-71-0 |