Tisk…
4-{[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6055-1G PC6055-5G
APOSPC6055-1GEA 3910 CZK
APOSPC6055-1G APOSPC6055-5G
4-{[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoic acid
4-{[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoic acid
Vzorec: C₁₃H₈F₃NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00955325
CAS číslo: 773108-67-1