Tisk…
Ethyl-4-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6051-1G PC6051-5G
APOSPC6051-1GEA 3540 CZK
APOSPC6051-1G APOSPC6051-5G
Ethyl-4-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Ethyl-4-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Vzorec: C₁₂H₉F₃O₂S
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11100109
CAS číslo: 1209178-96-0