Tisk…
1-Bromoperfluoroheptane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Perfluoroheptyl bromide, 1-Bromopentadecafluoroheptane
PC6050-25G PC6050-5G
APOSPC6050-25GEA 5790 CZK
APOSPC6050-25G APOSPC6050-5G
1-Bromoperfluoroheptane 97%
1-Bromoperfluoroheptane
Vzorec: BrF₂C(CF₂)₅CF₃
Bod varu: 117…119 °C
Hustota: 1,894 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013570
CAS číslo: 375-88-2