Tisk…
5-Bromo-3-fluoropicolinonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 5-bromo-3-fluoropyridine-2-carbonitrile
PC6046-5G PC6046-1G PC6046-25G
APOSPC6046-5GEA 2690 CZK
APOSPC6046-5G APOSPC6046-1G APOSPC6046-25G
5-Bromo-3-fluoropicolinonitrile 98%
5-Bromo-3-fluoropicolinonitrile
Vzorec: C₆H₂BrFN₂
MW: 200.9959 g/mol
Bod tání: 95…100 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07375030
CAS číslo: 886373-28-0
UN: 2811
ADR: 6.1 III