Tisk…

5-Chloro-3-fluoropyridine-2-carbonitrile

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 5-Chloro-3-fluoropicolinonitrile

PC6044-1G PC6044-5G PC6044-250MG
APOSPC6044-1GEA 3910 CZK
APOSPC6044-1G APOSPC6044-5G APOSPC6044-250MG
5-Chloro-3-fluoropyridine-2-carbonitrile
5-Chloro-3-fluoropyridine-2-carbonitrile
Vzorec: C₆H₂ClFN₂
MW: 156.55 g/mol
Bod tání: 72…73 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07375055
CAS číslo: 207994-11-4
UN: 3439
ADR: 6.1 III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR