Tisk…
N-Ethyl-4-(trifluoromethoxy)aniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6041-1G PC6041-100MG PC6041-250MG
APOSPC6041-1GEA 3340 CZK
APOSPC6041-1G APOSPC6041-100MG APOSPC6041-250MG
N-Ethyl-4-(trifluoromethoxy)aniline 97%
N-Ethyl-4-(trifluoromethoxy)aniline
Vzorec: C₉H₁₀F₃NO
Bod varu: 42…44 °C/0,2mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00203992
CAS číslo: 175278-20-3