Tisk…
Perfluoro-1-heptene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6040-1G PC6040-5G
APOSPC6040-1GEA 2740 CZK
APOSPC6040-1G APOSPC6040-5G
Perfluoro-1-heptene 95%
Perfluoro-1-heptene
Contains up to 5% perfluorohept-2-ene
Vzorec: C₇F₁₄
Bod varu: 80…82 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00013577
CAS číslo: 355-63-5