Tisk…
(3,5-Difluoro-4-methoxyphenyl)acetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3,5-Difluoro-4-methoxyphenylacetic acid
PC6037-1G PC6037-5G PC6037-10G PC6037-25G
APOSPC6037-1GEA 4040 CZK
APOSPC6037-1G APOSPC6037-5G APOSPC6037-10G APOSPC6037-25G
(3,5-Difluoro-4-methoxyphenyl)acetic acid 98%
(3,5-Difluoro-4-methoxyphenyl)acetic acid
Vzorec: C₉H₈F₂O₃
MW: 186.16
Bod tání: 85…86 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115919
CAS číslo: 886498-74-4