Tisk…
1H,1H-Tridecafluoro-1-heptanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1H,1H-Perfluoro-1-heptanol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-Tridecafluoro-1-heptanol
PC6036-100G PC6036-25G PC6036-5G
APOSPC6036-100GEA 14060 CZK
APOSPC6036-100G APOSPC6036-25G APOSPC6036-5G
1H,1H-Tridecafluoro-1-heptanol 97%
1H,1H-Tridecafluoro-1-heptanol
Vzorec: C₇H₃F₁₃O
Bod varu: 147 °C
Bod tání: 147 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042433
CAS číslo: 375-82-6
EINECS: 206-796-8