Perfluoroheptanoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Tridecafluoroenanthic acid, Tridecafluoroheptylic acid, Tridecafluoroheptanoic acid, Perfluoroenanthic acid
PC6034-100G
PC6034-25G
APOSPC6034-100GEA
4500
CZK
APOSPC6034-100G
APOSPC6034-25G
Perfluoroheptanoic acid 98%
Perfluoroheptanoic acid
Vzorec:
C₇HF₁₃O₂ Bod varu: 175 °C Bod tání: 30 °C Hustota: 1,792 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: >110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00039604 CAS číslo: 375-85-9 UN: 3261 ADR: 8,II |