Tisk…
Ethyl-4-chloro-2-trifluoromethylpyrimidine-5-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl 4-chloro-2-trifluoromethylpyrimidine-5-carboxylate
PC6023-1G
APOSPC6023-1GEA 1870 CZK
APOSPC6023-1G
Ethyl-4-chloro-2-trifluoromethylpyrimidine-5-carboxylate
Ethyl-4-chloro-2-trifluoromethylpyrimidine-5-carboxylate
Vzorec: C₈H₆ClF₃N₂O₂
MW: 254,5937 g/mol
Bod varu: 95 °C/0,3mmHg
Bod tání: 36…42 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00173897
CAS číslo: 720-01-4