Tisk…
(R)-3,3,3-Trifluoro-2-hydroxy-2-methylpropionic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (R)-2-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)propionic Acid, (R)-3,3,3-Trifluoro-2-hydroxyisobutyric Acid, (R)-3,3,3-Trifluoro-2-hydroxy-2-methylpropanoic acid
PC6022-1G PC6022-5G
APOSPC6022-1GEA 744 CZK
APOSPC6022-1G APOSPC6022-5G
(R)-3,3,3-Trifluoro-2-hydroxy-2-methylpropionic acid 97%
(R)-3,3,3-Trifluoro-2-hydroxy-2-methylpropionic acid
Vzorec: C₄H₅F₃O₃
MW: 158,08 g/mol
Bod varu: 189 °C
Bod tání: 108…110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03095400
CAS číslo: 44864-47-3
UN: 3261
ADR: 8,III