Tisk…
5-Bromo-4-chloro-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6021-1G PC6021-250MG PC6021-5G
APOSPC6021-1GEA 827 CZK
APOSPC6021-1G APOSPC6021-250MG APOSPC6021-5G
5-Bromo-4-chloro-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 98%
5-Bromo-4-chloro-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Vzorec: C₅HBrClF₃N₂
Bod varu: 44…45 °C/5mmHg
Bod tání: –2 to 0 °C
Hustota: 1,92 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09909762
CAS číslo: 425392-76-3