Tisk…
3,5-Difluoro-4-methoxybenzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC6018-10G PC6018-5G PC6018-1G
APOSPC6018-10GEA 8500 CZK
APOSPC6018-10G APOSPC6018-5G APOSPC6018-1G
3,5-Difluoro-4-methoxybenzonitrile 98%
3,5-Difluoro-4-methoxybenzonitrile
Vzorec: C₈H₅F₂NO
MW: 169,13 g/mol
Bod tání: 85…87 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115912
CAS číslo: 104197-15-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III