Tisk…
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6013-1G PC6013-5G PC6013-25G PC6013-10G
APOSPC6013-1GEA 622 CZK
APOSPC6013-1G APOSPC6013-5G APOSPC6013-25G APOSPC6013-10G
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₃BrF₃N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659466
CAS číslo: 191165-13-6